Learn More
4-Brombenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30332958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332958 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68032510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzaldehyde
CAS 1122-91-4
Summenformel C7H5BrO
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl Bromide, NSC 21638, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Brc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Brombenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
Formelmasse 183.9524