Learn More
4-Brombenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432357 500 g 500 Gramm
11412357 25 g 25 Gramm
11422357 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14237.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
4-Bromobenzaldehyde is widely utilized as an intermediate for the preparation of agrochemicals, pharmaceuticals and other organic compounds. It is used as a precursor and reacts with sulfamethoxazole to prepare Schiff’s base, 4-[(4-Bromo-benzylidene)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzene sulfonamide, which can be used for the photo stability of polyvinyl chloride (PVC). It plays an important role in palladium-catalyzed mono- and bis-arylation of 3,4-(ethylenedioxy)thiophenes. It is employed in a cross-coupling study with potassium vinyltrifluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzaldehyd wird häufig als Zwischenprodukt für die Herstellung von Agrochemikalien, Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird als Vorstufe verwendet und reagiert mit Sulfamethoxazol zur Herstellung der Schiffschen Base, 4-[(4-Bromo-benzylidene)-amino]-N-(5-Methyl-Isoxazol-3-yl)-Benzol Sulfonamid, das für die Fotostabilität von Polyvinylchlorid (PVC) verwendet werden kann. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Palladium-katalysierten Mono- und Bis-arylierung von 3,4-(Ethylendioxy)thiophenen. Sie wird in einer Kreuzkoppelungsstudie mit Kaliumvinyltrifluoroborat eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-91-4
Summenformel C7H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
MDL-Nummer MFCD00003377
InChI-Schlüssel ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC-Name 4-Brombenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzaldehyde
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Siedepunkt 66°C to 68°C (2 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Characteristic
Menge 500 g
Beilstein 507100
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 185.03
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzaldehyde