Learn More
4-Bromanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499413 500 g 500 Gramm
11489413 100 g 100 Gramm
11409423 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11824.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
4-Bromoanisole finds application as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of aryl 1,3-diketones and ethyl 4-methoxycinnamate. It is a used as a brominating reagent. Further, it is used in Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid as well as in Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromanisol findet Anwendung als Zwischenprodukt in der Synthetischen Chemie. Es wird bei der Herstellung von Aryl-1,3-Dyketonen und Ethyl-4-Methoxycinnamat verwendet. Es wird als bromierendes Reagenz verwendet. Weiterhin wird es in der Suzuki-Kopplungsreaktion mit Phenylboronsäure sowie in der Heck-Reaktion eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-92-7
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD00000097
InChI-Schlüssel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoanisole
Schmelzpunkt 10°C to 13°C
Dichte 1.494
Siedepunkt 98°C to 99°C (10 mmHg)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.564
Menge 500 g
Beilstein 1237590
Merck Index 14,1427
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit