Learn More
4-Bromanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492088 250 g 250 Gramm
11482088 50 g 50 Gramm
11472088 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15126.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
4-Bromoaniline is used as a precursor in the production of azo dyes and dihydroquinazolines. It is also used as carbon and nitrogen supplement in the culture medium of Moraxella sp. strain G. Further, it is employed in the preparation of para-bromobiphenyl through Gomberg-Bachmann reaction. In addition to this, it is used as a building block in the preparation or pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromanilin wird als Vorstufe bei der Herstellung von Azofarbstoffen und Dihydroquinazolinen verwendet. Es wird auch als Kohlenstoff- und Stickstoffergänzung im Kulturmedium von Moraxella sp. Stamm G.verwendet. Weiterhin wird es bei der Vorbereitung von para-Brombiphenyl durch Gomberg-Bachmann-Reaktion eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Baustein in der Zubereitung oder in pharmazeutischen und organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-40-1
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.025
MDL-Nummer MFCD00007822
InChI-Schlüssel WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC-Name 4-Bromanilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoaniline
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 222°C to 224°C
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Characteristic
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 742031
Merck Index 14,1404
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in cold water.
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoaniline