Learn More
4-Bromanilin, 96 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10710482 500 g 500 Gramm
15740869 100 g 100 Gramm
11995211 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402875000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-40-1
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
MDL-Nummer MFCD00007822
InChI-Schlüssel WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC-Name 4-Bromanilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoaniline
Namenshinweis (pract), 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 64.0°C
Farbe Braun bis Grau
Dichte 1.4970g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 250.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NH2
Menge 500 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Relative Dichte 1.497
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle