Learn More
3,3',5,5'-Tetrabrombisphenol A, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413647 500 g 500 Gramm
11403647 100 g 100 Gramm
11423647 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17395.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-94-7
Summenformel C15H12Br4O2
Molekulargewicht (g/mol) 543.875
MDL-Nummer MFCD00013962
InChI-Schlüssel VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Geruch Odorless
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 543.87
Reinheit (%) 97%