Learn More
4-(Bromacetyl)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417066 25 g 25 Gramm
11407066 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25382.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20099-89-2
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD00052931
InChI-Schlüssel LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
IUPAC-Name 4-(2-Bromoacetyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromoacetyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 91°C to 96°C
Geruch Irritating
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2087648
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 97%