Learn More
4'-Bromacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30340409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340409 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340409 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67906025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromoacetophenone
CAS 99-90-1
Summenformel C8 H7 Br O
Menge 25 g
Synonym 1-(4-Bromophenyl)ethanone, p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 1-(p-Bromophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-bromobenzene, 1-Bromo-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-bromobenzene, 4-Acetylbromobenzene, 4-Acetylphenyl Bromide, 4-Bromobenzene Methyl Ketone, 4-Bromohypnone, 4-Bromophenyl Methyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 199.045
Formelmasse 197.968