Learn More
4'-Bromacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Bromoacetophenone |
| CAS | 99-90-1 |
| Summenformel | C8 H7 Br O |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)ethanone, p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 1-(p-Bromophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-bromobenzene, 1-Bromo-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-bromobenzene, 4-Acetylbromobenzene, 4-Acetylphenyl Bromide, 4-Bromobenzene Methyl Ketone, 4-Bromohypnone, 4-Bromophenyl Methyl Ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Bromphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.045 |
| Formelmasse | 197.968 |