Learn More
4-Bromo-N,N-dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10449920
Marke: Thermo Scientific Acros 222210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-77-6
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00000093
InChI-Schlüssel XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N, N-dimethylaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Farbe Blau oder Grau oder Weiß
Siedepunkt 264°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrC6H4N(CH3)2
Menge 25 g
Beilstein 12, 637
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.