Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-N,N-bis(4-methoxybenzyl)Benzenesulfonamid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64637.03
Additional Details : CAS : 192767-23-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439046
  • 145.84 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
192767-23-0
476.385
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
25138881
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
C22H22BrNO4S
MFCD27665298
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
4-brom-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzolsulfonamid
Spezifikation
4-Bromo-N,N-bis(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
192767-23-0
MFCD27665298
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
4-brom-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzolsulfonamid
25138881
Fest
1g
C22H22BrNO4S
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
476.385
476.38
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation