Learn More
4-Brom-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)Benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452796 1 g 1 Gramm
15462796 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56605.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 346721-67-3
Summenformel C14H13BrClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 406.675
MDL-Nummer MFCD00588020
InChI-Schlüssel WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 1048928
IUPAC-Name 4-Brom-N-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)benzolsulfonamid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Menge 1 g
Formelmasse 406.67
Reinheit (%) 97%