Learn More
4-Brom-5-fluor-2-methoxyanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455698 1 g 1 Gramm
15465698 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59397.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 330794-03-1 | Molecular Formula: C7H7BrFNO | Molecular Weight: 220.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Brom-5-Fluor-2-Methoxyanilin wird als Laborreagenz verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330794-03-1
Summenformel C7H7BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 220.04
MDL-Nummer MFCD21603958
InChI-Schlüssel WOFOKKKWMDHLEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-5-fluoro-2-methoxy
PubChem CID 22347298
IUPAC-Name 4-Brom-5-Fluor-2-methoxyanilin
SMILES COC1=CC(Br)=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Menge 1 g
UN-Nummer 2811
Formelmasse 220.04
Reinheit (%) 96%