Learn More
4-Brom-5-chlorthiophen-2-sulfonylchlorid, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10640923 250 mg 250 Milligramm
10283082 1 g 1 Gramm
10307404 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640923 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02652CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 166964-35-8
Summenformel C4HBrCl2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 295.974
MDL-Nummer MFCD00052094
InChI-Schlüssel PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2797220
IUPAC-Name 4-Brom-5-Chlorthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 295.99
Reinheit (%) 95%