Learn More
4'-Brom-4 -Chlorbutyrophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491157 25 g 25 Gramm
11401167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24146.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4559-96-0 | C10H10BrClO | 261.54 g/mol
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone is used as a pharmaceutical & syntheses material intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Bromo-4-Chlorobutyrophenon wird für pharmazeutische und synthetische Materialzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur: 2 – 4 °C; Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht geschlossen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4559-96-0
Summenformel C10H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 261.54
MDL-Nummer MFCD00001006
InChI-Schlüssel WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-4-chlorobutan-1-one, 4'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 1-4-bromophenyl-4-chloro-1-butanone, 1-butanone, 1-4-bromophenyl-4-chloro, acmc-20amn1, 4-chloro-p-bromobutyrophenone, 4-chloro-4'-bromobutyrophenone, 4-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4/'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4'-bromo-gamma-chlorobutyrophenone
PubChem CID 78317
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-4-Chlorobutan-1-on
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 261.55
Reinheit (%) 98%