Learn More
4'-Bromo-3‚-(Trifluormethyl)Acetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418797
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 11418797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19939.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41513-05-7
Summenformel C9H7BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 282.06
MDL-Nummer MFCD00052361
InChI-Schlüssel AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
IUPAC-Name N-[4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 10 g
Formelmasse 282.07
Reinheit (%) 97%