Learn More
4-Brom-3-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457056 25 g 25 Gramm
11309419 1 g 1 Gramm
11447056 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25377.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile is a nitrile compound for proteomics research & a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-3-Methylbenzenecarbonitril ist eine Nitrilverbindung für die Proteomikforschung & als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Im Kühlschrank bei (2 bis 4 °C) lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41963-20-6
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00031538
InChI-Schlüssel SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
PubChem CID 2737494
IUPAC-Name 4-Brom-3-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Siedepunkt 129°C to 130°C (5 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2354972
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%