Learn More
4-Brom-3-Methylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459423 250 g 250 Gramm
11435073 10 g 10 Gramm
11445073 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12318.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27060-75-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27060-75-9
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00060687
InChI-Schlüssel BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxy-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylanisole
Dichte 1.45
Siedepunkt 111°C to 112°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 250 g
Beilstein 1933865
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 97%