Learn More
4-Brom-3-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478396 10 g 10 Gramm
11488396 50 g 50 Gramm
11498396 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15417.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6933-10-4
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD00007828
InChI-Schlüssel MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
PubChem CID 23359
IUPAC-Name 4-Brom-3-methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylaniline
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 239°C to 241°C
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2689600
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%