Learn More
4-Brom-3-Methoxyanilin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417226 5 g 5 Gramm
11319419 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25541.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19056-40-7
Summenformel C7H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 202.05
MDL-Nummer MFCD05664063
InChI-Schlüssel RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
PubChem CID 7018254
IUPAC-Name 4-Brom-3-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2690835
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) ≥97%