Learn More
4-Brom-3-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764185 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764185 1 g Glasflasche -
10346934 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764185 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399810010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19056-40-7 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19056-40-7
Summenformel C7H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 202.05
MDL-Nummer MFCD05664063
InChI-Schlüssel RUTNWXBHRAIQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromoanisole, 4-bromo-m-anisidine, 4-bromo-3-methoxy-phenylamine, 4-bromo-3-methoxy-aniline, 3-methoxy-4-bromoaniline, 4-bromo-3-methoxy aniline, 4-bromo-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-methoxy, 4-bromo-3-methoxybenzenamine, pubchem3794
PubChem CID 7018254
IUPAC-Name 4-Brom-3-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 96.0°C to 100.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(Br)OCH3
Menge 1 g
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-3-methoxyaniline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.