Learn More
4-Brom-3-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride |
| Dichte | 1.85 |
| Siedepunkt | 217°C to 218°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.5795 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 273.51 |
| Reinheit (%) | 97% |