Learn More
4-Brom-3-Fluoranisol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392399
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392399 5 g -
11382399 1 g 1 Gramm
11302409 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27319.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-50-4
Summenformel C7H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 205.026
MDL-Nummer MFCD01310983
InChI-Schlüssel XANVIFOBBVAKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoroanisole, 3-fluoro-4-bromo anisole, 3-fluoro-4-bromoanisol, 3-fluoro-4-bromo anisol, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methoxy, pharmabridge p-1018, rarechem al mz 0889, zlchem 365, pubchem1970
PubChem CID 3718444
IUPAC-Name 1-brom-2-fluor-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluoroanisole
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 5 g
Formelmasse 205.03
Reinheit (%) 97%