Learn More
4-Brom-3-fluoranilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Summenformel | C6H5BrFN |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)c(F)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Brom-3-fluoranilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.01 |
| Formelmasse | 188.9589 |