Learn More
4-Brom-3-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418638
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62040.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304445-49-6
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
MDL-Nummer MFCD00466241
InChI-Schlüssel VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 22831914
IUPAC-Name 1-(4-Brom-3-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluoroacetophenone
Menge 250 mg
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest