Learn More
4-Brom-3-Chlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313267
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11313267 5 g 5 Gramm
11303267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11313267 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13801.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13631-21-5 | Molecular Formula: C6H4BrClO | Molecular Weight: 207.451 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Bromo-3 -Chlorophenol wird als Vorstufe in der organischen Synthese zur Herstellung von 4-(Benzyloxy)-l-Brom-2-Chlorobenzol durch Reaktion mit Benzylbromid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13631-21-5
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.451
MDL-Nummer MFCD00070744
InChI-Schlüssel FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
PubChem CID 7018182
IUPAC-Name 4-Brom-3-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-chlorophenol
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Beilstein 3236445
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.