Learn More
4-Brom-3-(Chlormethyl)-1-Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153214 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10444015 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153214 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63924CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-66-3
Summenformel C5H6BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 209.471
MDL-Nummer MFCD09702416
InChI-Schlüssel WHHNKVUVLZLAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-3-chloromethyl-1-methylpyrazole, pubchem23664, 1h-pyrazole,4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl
PubChem CID 24229714
IUPAC-Name 4-Brom-3-(Chlormethyl)-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CCl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 209.47
Reinheit (%) 97%