Learn More
4-Brom-3-Chloranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312086
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11312086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03268.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21402-26-6 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21402-26-6
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.467
MDL-Nummer MFCD00041311
InChI-Schlüssel QLYHPNUFNZJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromoaniline, unii-2gtm4sw4oh, 2gtm4sw4oh, 4-bromo-3-chloro-aniline, 4-bromo-3-chlorophenyl amine, pubchem3579, zlchem 1051, 4-bromo-3-chloro aniline, 4-bromo-3-chlorophenylamine
PubChem CID 88888
IUPAC-Name 4-Brom-3-Chloranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-chloroaniline
Schmelzpunkt 61°C to 66°C
Geruch Characteristic
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1210160
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 96%