Learn More
4-Brom-3,5-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11934681 500 g 500 Gramm
10449780 10 g 10 Gramm
10459780 25 g 25 Gramm
10269513 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11934681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106875000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7463-51-6
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
MDL-Nummer MFCD00002315
InChI-Schlüssel WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Farbe Farblos bis Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H2(CH3)2OH
Menge 500 g
Beilstein 06,I,244
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.