Learn More
4-Brom-3,5-Dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 1.484g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 176.01 |
| Reinheit (%) | 97% |