missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-3,3,4,4-Tetrafluor-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11365015
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365015 1 g 1 Gramm
11375015 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11365015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18492.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18599-22-9
Summenformel C4H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 206.97
MDL-Nummer MFCD00042189
InChI-Schlüssel GVCWGFZDSIWLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, unii-t08c3oeq6e, t08c3oeq6e, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene-1, 1-butene,4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, acmc-209enf, gvcwgfzdsiwlmo-uhfffaoysa, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-3-butene
PubChem CID 87721
IUPAC-Name 4-Brom-3,3,4,4-tetrafluorobut-1-en
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Dichte 1.627
Siedepunkt 55°C to 57°C
Flammpunkt None
Strukturformel BrCF2CF2CH=CH2
Brechungsindex 1.354
Menge 1 g
Beilstein 1856181
Formelmasse 206.97
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.