Learn More
4-Brom-2-(Trifluormethyl)phenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494417 1 g 1 Gramm
15404427 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31787.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50824-04-9 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50824-04-9
Summenformel C7H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 241.007
MDL-Nummer MFCD05668981
InChI-Schlüssel PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC-Name 4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Menge 1 g
Formelmasse 241.01
Reinheit (%) 99%