Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10341630 5 g Glasflasche 5 Gramm
10088089 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50824-04-9
Summenformel C7H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 241.007
InChI-Schlüssel PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC-Name 4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 241.01
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Powder