Learn More
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 320-31-0 |
| Summenformel | C8H4BrF3O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.02 |
| Formelmasse | 267.9347 |