Learn More
4-Brom-2-(pentafluorthio)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414267 5 g 5 Gramm
15404267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31656.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-31-0
Summenformel C8H4BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.02
MDL-Nummer MFCD07787468
InChI-Schlüssel JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 25067392
IUPAC-Name 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 269.02
Reinheit (%) 98%