Learn More
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)phenole sind die grundlegenden Bausteine zahlreicher pharmazeutischer Arzneimittel.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol |
| Schmelzpunkt | 51°C to 55°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 257.01 |
| Reinheit (%) | 98% |