Learn More
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)benzol-1-Thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 273.07 |
| Reinheit (%) | 95% |