Learn More
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)Anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495387 5 g 5 Gramm
15485387 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32645.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 853771-88-7 | C8H6BrF3O2 | 271.03 g/mol
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)anisol, das bei der biologischen Bewertung einiger Analoga der antitumoralen Mittel eingesetzt wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853771-88-7
Summenformel C8H6BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 271.03
MDL-Nummer MFCD09907950
InChI-Schlüssel QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 45790939
IUPAC-Name 4-Brom-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 271.04
Reinheit (%) 98%