Learn More
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)Anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)anisol, das bei der biologischen Bewertung einiger Analoga der antitumoralen Mittel eingesetzt wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 271.04 |
| Reinheit (%) | 98% |