Learn More
4-Brom-2-thiophencarbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC28501DE
Additional Details : CAS : 16694-18-1 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
16694-18-1 | |
207.041 | |
4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid | |
4-Bromthiophen-2-Carbonsäure |
C5H3BrO2S | |
HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N | |
610409 | |
C1=C(SC=C1Br)C(=O)O |
Spezifikation
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid | |
5g | |
95% | |
4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid | |
C1=C(SC=C1Br)C(=O)O | |
207.041 | |
207.05 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
16694-18-1 | |
C5H3BrO2S | |
HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N | |
4-Bromthiophen-2-Carbonsäure | |
610409 | |
95% |