Learn More
4-Brom-2-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30331501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331501 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686230100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Summenformel C6H5BrN2O2
Menge 100 g
Synonym 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Brom-2-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
Formelmasse 215.9534