Learn More
4-Brom-2-Methylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367546 5 g 5 Gramm
11357546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11095.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1591-98-6
Summenformel C8H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 212.046
MDL-Nummer MFCD00037039
InChI-Schlüssel NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylphenyl isocyanate, benzene,4-bromo-1-isocyanato-2-methyl, 4-bromo-2-methylphenylisocyanate, 4-bromo-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1bpqh, 5-bromo-2-isocyanatotoluene, 2-methyl-4-bromophenyl isocyanate, 4-bromanyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 2735594
IUPAC-Name 4-Brom-1-Isocyanat-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 7633645
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 98%