Learn More
4-Brom-2-methoxyphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methoxyphenol |
| CAS | 7368-78-7 |
| Summenformel | C7H7BrO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methoxyphenol (ACI), 2-Methoxy-4-bromophenol, 4-Bromoguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxybromobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | OC1=C(C=C(Br)C=C1)OC |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-methoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.03 |
| Formelmasse | 201.96 |