Learn More
4-Brom-2-Methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11904761 25 g Glasflasche 25 Gramm
11994751 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441950250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7368-78-7
Summenformel C7H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.04
InChI-Schlüssel WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC-Name 4-Brom-2-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methoxyphenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Farbe Braun bis farblos
Siedepunkt 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 203.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Schwach schmelzender Feststoff oder kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.