Learn More
4-Brom-2-Methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362716
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362716 2 g 2 Gramm
11372716 10 g 10 Gramm
11382716 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08801.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7368-78-7
Summenformel C7H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.035
MDL-Nummer MFCD00051937
InChI-Schlüssel WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC-Name 4-Brom-2-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Siedepunkt 129°C to 132°C (12 mmHg)
Geruch Phenol-like
Menge 2 g
Beilstein 2045286
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.04
Reinheit (%) 98%