Learn More
4-Brom-2-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5g
25g
100g
Verpackung:
Glasflasche
2105-94-4
C6H4BrFO
191.00
MFCD00011722
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
2724981
4-bromo-2-fluorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1F
2105-94-4
C6H4BrFO
191.00
MFCD00011722
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
2724981
4-bromo-2-fluorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.7400g/mL
Farbe Farblos bis braun
Siedepunkt 79°C (7.0mmHg)
Flammpunkt 98°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel BrC6H3(F)OH
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5660 to 1.568
Menge 100g
Relative Dichte 1.74
Formelmasse 191
Physikalische Form Flüssig
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only