Learn More
4-Brom-2-fluorphenol, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 293920050
Additional Details : CAS : 2105-94-4 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2105-94-4 | |
191 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
2724981 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)O |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
4-Brom-2-Fluorphenol |
Spezifikation
4-Bromo-2-fluorophenol | |
98°C | |
Glasflasche | |
1.74 | |
Farblos bis braun | |
2105-94-4 | |
100.0 | |
C6H4BrFO | |
MFCD00011722 | |
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-2-Fluorphenol | |
2724981 | |
Flüssig |
1.7400g/mL | |
Authentic | |
1.5660 to 1.568 | |
79°C (7.0mmHg) | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H3(F)OH | |
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)O | |
191 | |
191 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Bromo-2-fluorophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.