Learn More
4-Brom-2-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402747
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402747 5 g 5 Gramm
11412747 25 g 25 Gramm
11349419 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14924.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41604-19-7
Summenformel C12H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 251.10
MDL-Nummer MFCD00051716
InChI-Schlüssel HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Dichte 1.4
Siedepunkt 175°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3152
Beilstein 2208913
IUPAC-Name 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
Formelmasse 251.1
Reinheit (%) 98%