Learn More
4-Brom-2-fluorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10178152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10178152 5 g Glasflasche 5 Gramm
10629384 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10178152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112734-22-2 | C7H7BrFN | 204.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112734-22-2
Summenformel C7H7BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 204.04
MDL-Nummer MFCD00153076
InChI-Schlüssel RLTFBWCBGIZCDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzylamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-4-bromobenzylamine, 2-fluoro-4-bromobenzyl amine, 4-bromo-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 4-bromo-2-fluoro-phenyl methanamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methylamine, pubchem4709
PubChem CID 3770848
IUPAC-Name (4-brom-2-fluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2C6H3(F)Br
Brechungsindex 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 204.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.