Learn More
4-Brom-2-fluorbenzyl Cyanid, ≥98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212014
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52.8°C to 53.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CNCH2C6H3(F)Br
Menge 5 g
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.